Imprimer
VWR®, Systèmes de filtration par le vide à flacon, haute performance
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
514-0348EA 335 EUR
514-0348 514-0350 514-0349 514-0354 514-0355 514-0358 514-0359 514-0360 514-0362 514-0363 514-0364 514-0366 514-0367 514-0296 514-0297 514-0298 514-0299 514-0300 514-0301 514-0302 514-0303 514-0304 514-0305 514-0306 514-0307 514-0317
VWR®, Systèmes de filtration par le vide à flacon, haute performance
Filtres Unités de filtration sous vide
Conçus pour la préparation de tampons, de milieux de culture tissulaire, de milieux microbiologiques et d’autres liquides biologiques. Ces systèmes de filtration sous vide sont dotés de membranes haute performance en PES Pall de grand diamètre pour des performances et un rendement maximal garantis. L’ensemble complet comprend une unité de filtration et un flacon récepteur de forme ergonomique, des poignées moulées et un bouchon de flacon breveté. Le tube centrifuge et le système d’entonnoir permet à l’utilisateur de filtrer les liquides directement dans un tube de 15 ou 50 ml.