Imprimer
Plaques de filtration, 96 puits, pour filtration des solvants, AcroPrep™ Advance
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
8047 8048 8247 8148 8147 8248 8582 8584 8682 8684 8782 8784 8586 8588 8686 8688
738-0109EA 280 EUR
738-0109 738-0110 738-0131 738-0122 738-0121 738-0132 513-0163 513-0164 514-1096 514-1097 514-1098 514-1099 513-0166 513-0168 513-0167 513-0169
Plaques de filtration, 96 puits, pour filtration des solvants, AcroPrep™ Advance
Microplaques Plaques de filtration
La gamme de plaques filtrantes AcroPrep™ Advance comprend une variété de types de membranes et de tailles de pores qui offrent les meilleures performances possibles pour une large gamme d’applications de préparation d’échantillons et de criblage à haut débit. Disponible avec un choix de membrane PTFE ou PTFE.
  • Les matériaux résistants aux produits chimiques offrent une plateforme stable pour traiter les échantillons dans des solvants organiques
  • Liaison faible et non spécifique : les matériaux de construction inertes assurent une récupération totale de
En savoir plus