Imprimer
Entonnoirs de filtration, VitraPOR®
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
22251 22252 22253 22254 22255 22261 22262 22263 22265 22264
511-3301EA 31.1 EUR
511-3301 511-3302 511-3303 511-3304 511-0378 511-0379 511-0380 511-0381 511-0383 511-0382
Entonnoirs de filtration, VitraPOR®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Verre borosilicaté 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Avec plaque filtrante en verre fritté intégrée.