Imprimer

Étalons de saccharose Brix pour réfractomètres, CertiPUR®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

5.00420.0001 5.00430.0001 5.00400.0001 5.00405.0001 5.00410.0001 5.00440.0001 5.00460.0001 5.00450.0001
5.00420.0001EA 403 EUR
5.00420.0001 5.00430.0001 5.00400.0001 5.00405.0001 5.00410.0001 5.00440.0001 5.00460.0001 5.00450.0001
Étalons de saccharose Brix pour réfractomètres, CertiPUR®
Étalons Étalons d'indice de réfraction

Étalons d'indice de réfraction conformes aux matériaux de référence standard du NIST et du PTB


  • Chaque ampoule contient environ 8 ml de solution
  • La durée de conservation minimale de l'étalon 0° Brix est de 36 mois
  • La durée de conservation minimale de tous les autres étalons est de 24 mois
  • Testé pour l'homogénéité et la stabilité
  • Stockage à température ambiante

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR