Imprimer

N-Octyle β-D-Glucopyrannoside, Millipore®

Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): Octyle β-D-Glucopyrannoside, β-D-Glucopyrannoside d'octyle

494460-1 494460-5
494460-1EA 469 EUR
494460-1 494460-5
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside, Millipore®
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Formule: C₁₄H₂₈O₆
Poids moléculaire: 292.37 g/mol
Point de fusion: 110
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR