Imprimer
J.T.Baker®, Robotic Tips Type HT
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
49008-0004EA 623 EUR
49008-0004 49008-0104 49008-0105 49009-0005 49009-0105 49010-0105 49008-1105 49009-1005 49009-1105 49010-1005 49010-1105 49008-0003 49010-0003 49010-3105 49008-3105 49009-3105 49009-3005 49008-2003 49009-2005 49009-2105 49010-2003 49010-2105
J.T.Baker®, Robotic Tips Type HT
Pointes de pipettes
Convient aux instruments robotiques tiers Hamilton Microlab Star et Nimbus. Disponible en version conductrice, avec ou sans filtre, et en version marquée CE-IVD pour les applications de diagnostic clinique.
  • Fabriquées en salle blanche (salle blanche de classe 8)
  • Contrôle de la qualité à la pointe de la technologie
  • Parfaite pour les analyses à haut rendement
  • Plateau à codes à barres pour une identification automatisée
  • Conditionnement en blister
J.T.Baker® robotic tips type HT are suitable for third party robotic instruments Hamilton Microlab Star,En savoir plus