Imprimer
Autoclaves verticaux, VAPOUR-Line, avec filtration de l'air extrait (option FA)
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
481-0782EA 21000 EUR
481-0782 481-0783 481-0784 481-0785 481-0786 481-0787 481-0795 481-0796 481-0797 481-0798
Autoclaves verticaux, VAPOUR-Line, avec filtration de l'air extrait (option FA)
Stérilisateurs Autoclaves
Ces autoclaves sont parfaitement adaptés pour la stérilisation des milieux, des équipements et des déchets. Conçus pour les laboratoires de niveau de sécurité, ils sont équipés d’un système de filtration de l’air d’évacuation (option FA). Cela protège les utilisateurs et l’environnement contre les germes et le matériel génétiquement modifié projeté de l’autoclave dans le laboratoire au cours de la phase de désaération.
  • Facile à installer, à utiliser et à entretenir
  • Avec ou sans refroidissement rapide intégré pour les liquides
  • Filtration de l'air d'
En savoir plus