Imprimer
VWR® VAPOUR-Line Eco, autoclaves à chargement par le haut
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
481-0671EA 5200 EUR
481-0671 481-0665 481-0708
VWR® VAPOUR-Line Eco, autoclaves à chargement par le haut
Stérilisateurs Autoclaves
Autoclave facile à utiliser, automatique, flexible, fiable et pratique pour toutes les procédures de laboratoire standard avec des fonctionnalités spéciales, telles que le calcul F₀ et la stérilisation liquide avec thermosonde flexible (pour le modèle 50 L).
  • Programmateur intuitif, instructions imprimées sur le panneau
  • Faciles à installer, à utiliser et à entretenir
  • Automatiques avec fonctions spéciales BPL
  • Programmes personnalisables
  • Couvercle isolant en ABS avec verrouillage en position verticale – verrouillage du couvercle dépendant de la température
En savoir plus