Imprimer
Autoclaves, LABOKLAV
Fournisseur: SHP Steriltechnik
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
210055001000V 210055001000H 210160001000V 210160001000H 210195001000H 210195001000V 210100001000V 210080001006V 210080001004V 210080001004H 210100001000H 210080001000V 210080001000H 210135001000V 210135001000H
481-0402EA 17520 EUR
481-0402 481-0401 481-0465 481-0464 481-0480 481-0481 481-0434 481-0430 481-0426 481-0425 481-0433 481-0418 481-0417 481-0449 481-0448
Autoclaves, LABOKLAV
Stérilisateurs Autoclaves
Un tout nouveau concept permet l'installation de l'unité en tant que chargeur frontal ou supérieur. Décider de l'horizontale ou de la verticale n'est plus la question avec les autoclaves SHP. Peu importe qu'elles soient installées horizontalement ou verticalement, les unités restent les mêmes. Même à un stade ultérieur, l'unité peut être modifiée d'une installation verticale à une installation horizontale ou vice versa sans nécessiter de grands changements techniques (contactez Avantor pour plus de détails). Lorsqu'ils sont installés en tant qu'unités horizontales, ils sont même empilables.En savoir plus