Imprimer
J.T.Baker® DILUT-IT™, Solutions tampons, concentrées
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
4795.EA 36.63 EUR
4795. 4796. 4850. 4851. 4853. 4854. 4857.
J.T.Baker® DILUT-IT™, Solutions tampons, concentrées
Tampons Tampons pH
Concentré volumétrique, pour dilution à 500 ml.
  • Traçabilité NIST