Imprimer
VWR®, Flacons cryogéniques
Fournisseur: VWR Collection
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : sur 5
479-1238EA 538 EUR
479-1238
VWR®, Flacons cryogéniques
Fioles
Concus pour le stockage de matériel biologique, de cellule humaines ou animales, à des températures allant jusqu'à –196 °C (uniquement utilisables durant la phase gazeuse de l'azote liquide).
  • Graduations et zone de marquage blanches
  • Stérilisation par rayonnement gamma
  • Compatibilité avec la plupart des systèmes de stockage
Les fermetures et les tubes en PP et avec le même coefficient de dilatation, pour des qualités étanches accrues de ces flacons à différentes températures. Les tubes à fond rond peuvent être centrifugés jusqu'à 17000×g.
VeuillezEn savoir plus