Imprimer
Vases Dewar de grande capacité, type C et CAL
Fournisseur: KGW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1241 1242 1243 1244 1245 1248 1253 1251 1255 1249 1258 1252
478-0734EA 536 EUR
478-0734 478-0768 478-0769 478-0770 478-0771 478-0772 478-0773 478-4201 478-4202 478-4203 478-4204 478-4205 478-0774 478-0777 478-0776 478-0778 478-0775 478-0780 KGWA1252
Vases Dewar de grande capacité, type C et CAL
Dewars et récipients cryogéniques
Vases Dewar en verre borosilicate 3.3 DIN / ISO 3585, pour le stockage et transport de LN₂, CO₂ et autres liquides de refroidissement.
  • Le couvercle a une anse ou une poignée sur le côté
  • Les vases Dewar comportent une isolation et sont argentés
  • Ouverture large
  • Conception robuste
Type C = en métal , enduit bleu - couvercle
Type CAL= en stuc d'aluminium - couvercle
Plage de température: −200 to +200 °C.