Imprimer
Tetrahydro-2-pyrimidinone 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N'-Trimethyleneurea, Propyleneurea
474570500
474570500.EA 105 EUR
474570500.
Tetrahydro-2-pyrimidinone 98+%
Tetrahydro-2-pyrimidinone
Formule: C₄H₈N₂O
Poids moléculaire: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 339°C (760mmHg)
Point éclair: 158°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014593
Numéro CAS: 1852-17-1
EINECS: 217-443-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Melting point 264°C to 268°C