Imprimer
Phosphorus, plasma standard solution, P 1,0000 µg/ml, Specpure®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
47152.AE 47152.AP
47152.AEEA 178 EUR
47152.AE 47152.AP
Phosphorus, plasma standard solution, P 1,0000 µg/ml, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards de phosphore
Molecular Formula: H₃PO₄, 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00133771