Imprimer
Plaques dessiccateurs
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
231 551 553
467-2111EA 20.1 EUR
467-2111 467-2110 467-2112
Plaques dessiccateurs
Dessiccateurs Plaques pour dessicateurs
En PP. Adaptés aux dessiccateurs 467-2115, 467-2120 et 467-2125. A utiliser à température ambiante uniquement; ne pas utiliser dans des creusets à haute température.