Imprimer
Armoires de dessiccation, série SICCO Star
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
V1871-07 V1875-07 V1879-07 V1841-07
467-4126EA 1600 EUR
467-4126 467-0053 467-0114 467-0112
Armoires de dessiccation, série SICCO Star
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Ces armoires transparentes, en verre borosilicaté 3.3 ou PMMA, possèdent un cadre en aluminium renforcé, une porte avec un joint en caoutchouc mousse et une bande magnétique. Conçues pour stocker ou sécher des produits sensibles à l'humidité à l'aide de gel de silice. L'environnement contrôlé à l'intérieur du dessiccateur est parfait pour stocker les matériaux de référence, les échantillons conservés, les échantillons métallographiques, le tabac et les échantillons d'ADN. Les armoires Super-Star peuvent être remplies avec du gaz inerte, de l'azote par exemple, pour stocker en touteEn savoir plus