Imprimer
Armoires de dessiccation, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
5317-0070 5317-0120 5317-0180
467-0022EA 812 EUR
467-0022 467-0023 467-0024
Armoires de dessiccation, Nalgene®
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
Ces armoires transparentes, en acrylique, avec verrous en acier inoxydable et joint en néoprène permettent un stockage à l'abri de la poussière et de l'humidité. Idéales pour le stockage de composés biologiques ou chimiques, anhydres ou hygroscopiques et des assemblages électroniques. Un plateau amovible avec rebord contient le dessiccant.
  • Peuvent être utilisées sur paillasse ou dans des réfrigérateurs et congélateurs
  • Les étagères sont amovibles, réglables et ventilées pour optimiser le débit d'air
Informations de commande: Conditionnement: avecEn savoir plus