Imprimer
Refroidisseurs à circulation, séries FL
Fournisseur: JULABO GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
9661006 9661012 9663012 9660003 9661017 9663017 9663025 9663040 9666025 9666040 9666070 9666110 9671017 9673017 9673025 9673040 9676025 9676040 9676070 9676110 9666200 9676200
461-3466EA 5360 EUR
461-3466 461-3467 461-3469 461-3465 461-3468 461-3470 461-3471 461-3472 461-3473 461-3474 461-3475 461-3476 461-3477 461-3478 461-3479 461-3480 461-3481 461-3482 461-3483 461-3484 461-0638 461-0639
Refroidisseurs à circulation, séries FL
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Des refroidisseurs compacts et ergonomiques, équipés de réservoirs grands volumes en acier inoxydable. Les modèles peuvent être à refroidissement par air ou par eau. Les applications incluent une utilisation avec des évaporateurs rotatifs, des autoclaves et des réacteurs ainsi que le refroidissement en laboratoire de routine. Toutes les unités sont équipées d'un affichage LED de la température de consigne/réelle, intégré à un clavier protégé contre les éclaboussures, et de poignées encastrées incorporées dans le boîtier pour un déplacement aisé. Un plateau à charnière sert de compartimentEn savoir plus