Imprimer
Cryothermostats à circulation, série CF
Fournisseur: JULABO GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
9400330 9400331 9400341 9400340
461-3460EA 5720 EUR
461-3460 461-3461 461-3463 461-3462
Cryothermostats à circulation, série CF
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Ces cryothermostats à circulation compacts sont utilisables sur une paillasse ou dans une hotte et sont, particulièrement adaptés au contrôle de la température d'appareils de distillation ou de mini-installations. Les quatre modèles sont équipés de raccords de pompe pour des applications de mise en température externe et d'une ouverture de bain pour le contrôle de la température de petits objets placés directement dans la cuve. Utilisables jusqu'à une température ambiante maximale de +40 °C.
Les modèles CF30/CF40 sont particulièrement adaptés à des applications de routine:
Températures deEn savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable Water Efficient