Imprimer
Thermostats de calibrage, gamme RE et Proline
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
L001919 L001920 L001921 L001922 L001923 L001924 L001925 L001926 L001927 L001928 L001929 L001930 L001931 L001932 L001933 L001934
LAUDL001919EA 8420 EUR
LAUDL001919 LAUDL001920 LAUDL001921 LAUDL001922 461-1202 461-1203 461-1200 461-1201 LAUDL001927 LAUDL001928 LAUDL001929 LAUDL001930 LAUDL001931 LAUDL001932 LAUDL001933 LAUDL001934
Thermostats de calibrage, gamme RE et Proline
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Thermostats de calibration
Les thermostats de calibrage ont été conçus pour les laboratoires ISO, DKD, NAMAS, UKAS et sont conformes DIN EN ISO 9001:2000. Ils assurent une excellente stabilité et répartition de la température, sur une large plage de température dans la chambre de test. La hauteur de la surface utile est réglable et ils sont pourvus d'une pré-chambre séparée. Tous les modèles sont équipés d'une interface RS232. Connexion pour la sonde de référence PT100 (sauf RE 212 J).
  • Uniformité de la température de ±0,01 K
  • Modèles RE disposent d'une pompe
En savoir plus