Imprimer
Systèmes de contrôle de la température, série PRESTO®
Fournisseur: JULABO GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
9420300 9420401 9421401 9420801 9421801 9420801.T 9421801.T 9421912 9421923 9421913 9421922 9421912.TT 9421913.TT 9421922.TT 9421923.TT 9420452 9420452.T 9420852 9420852.T 9421852 9421852.T 9421502.T 9421502 9421552 9421562 9421563.S1 9420381.N1 9420411.N1 9420701.N1 9421411.N1 9421932.N1 9421933.N1 9421583.S1
461-0635EA 12580 EUR
461-0635 461-0636 461-0637 461-0735 461-0736 461-0879 461-0880 461-0804 461-0813 461-0807 461-0810 461-0806 461-0809 461-0812 461-0815 461-0881 461-0882 461-1107 461-1108 461-1109 461-1110 461-1006 461-1005 JULA9421552 JULA9421562 JULA9421563.S1 JULA9420381.N1 JULA9420411.N1 JULA9420701.N1 JULA9421411.N1 JULA9421932.N1 JULA9421933.N1 JULA9421583.S1
Systèmes de contrôle de la température, série PRESTO®
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Systèmes de contrôle de température
Les systèmes PRESTO® fonctionnent à des températures comprises entre –93 et +250 °C. Ils présentent une capacité de chauffage et de refroidissement élevée. Ces instruments peuvent compenser les réactions exothermiques et endothermiques par une vitesse importante. Ils présentent des débits élevés, une pression constante et une accumulation contrôlée de la pression de la pompe. Les variations de viscosité du liquide de contrôle de la température sont équilibrées de façon dynamique. Le contrôle interne permanent et les pompes autolubrifiantes garantissent une longue durée de vie. L'écranEn savoir plus