Imprimer
Mise à niveau facultative
Fournisseur: HUBER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
9496 9495
461-0099EA 1380 EUR
461-0099 461-0098
Mise à niveau facultative
Logiciels Logiciels de laboratoire
Grâce à leur technologie « plug and play », les contrôleurs Pilot ONE® peuvent être mis à jour après l'achat et ainsi gagner en flexibilité. La mise à niveau se fait à l'aide d'un simple code d'activation et permet d'obtenir des fonctions supplémentaires. Tous les appareils cités ci-dessus sont fournis avec les contrôleurs Pilot ONE® 'Basic'. Ceux-ci peuvent être mis à niveau vers Pilot ONE® 'Exclusive' et proposer les fonctions suivantes.
  • Affichage graphique et résolution de l'affichage de 0,1 et 0,01 °C
  • Trois programmes comprenant chacun 5
En savoir plus