Imprimer
Lithium 200 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Li) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
458322EEA 133 EUR
458322E
Lithium 200 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Li) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons cationiques Standards de lithium
Li dans H₂O tr.HNO₃
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse