Imprimer
Nitrite standard solution, 200 mg/l nitrite in water (de NaNO₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
458092JEA 161 EUR
458092J
Nitrite standard solution, 200 mg/l nitrite in water (de NaNO₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons anioniques Standards de nitrite
NaNO₂ dans H₂O
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse