Imprimer
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 2 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
456602BEA 810 EUR
456602B
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 2 dans acide nitrique dil. ARISTAR® pour ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
25 éléments en solution dans acide nitrique 5 %
25 éléments 10 mg/l: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Informations de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.