Imprimer
Étalon de calibration multi-éléments 2 ARISTAR® pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
456462HEA 0 EUR
456462H
Étalon de calibration multi-éléments 2 ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
En solution dans acide nitrique 2 %
3 éléments: 250 mg/L Li; 1000 mg/L Na; 10000 mg/L K
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.