Imprimer
Solution étalon de sélénium: 1000 mg/l Se dans acide nitrique dilué (de Se) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
455982WEA 207 EUR
455982W 455984B
Solution étalon de sélénium: 1000 mg/l Se dans acide nitrique dilué (de Se) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de sélénium
Se dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.