Imprimer
Solution étalon de barium: 10000 mg/l Ba dans acide nitrique dilué (de Ba(NO₃)₂) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
455072QEA 290 EUR
455072Q
Solution étalon de barium: 10000 mg/l Ba dans acide nitrique dilué (de Ba(NO₃)₂) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de baryum
Ba(NO₃)₂ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.