Imprimer
Gas lighter, Varaflame
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
K-1810
451-4245EA 32.7 EUR
451-4245
Gas lighter, Varaflame
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Extra long lighter with electronic ignition.
  • Flexible rod
  • Adjustable flame
A safety button prevents the ignition from being activated unintentionally.
Informations de livraison: Supplied without fuel.