Imprimer
Agitateurs à hélice, gamme Reax 20
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
541-20004-00 541-20008-00 541-20012-00 541-20012-02 541-20012-06 541-20004-06 541-20008-06 541-20012-07 541-20004-07 541-20008-08 541-20012-08
445-1304EA 4110 EUR
445-1304 445-1308 445-1312 445-1309 445-1307 445-1305 445-1306 445-0031 444-1492 444-1493 444-1494
Agitateurs à hélice, gamme Reax 20
Agitateurs Mélangeurs rotatifs
Ces agitateurs à hélice à mouvement unidimensionnel sont conçus pour effectuer un mélange homogène. Ils sont adaptés aux tests environnementaux, aux diagnostics médicaux et à la chimie.
  • Plusieurs modèles pour 4, 8 ou 12 flacons
  • Utilisation continue possible
  • Fixation rapide et aisée des flacons
  • Pour récipients de 270 mm de haut et de 136 mm de Ø maximum grâce à la plaque de fixation disponible séparément
  • Utilisation dans des conditions contrôlées, utilisation de 0 à 40 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide