Imprimer
VWR® Advanced 15000, Agitateurs orbitaux
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
444-2924EA 5860 EUR
444-2924 444-2925 444-2926 444-2927 444-2928 444-2929
VWR® Advanced 15000, Agitateurs orbitaux
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateurs numériques avec commande par microprocesseur, idéals pour une gamme d’applications de mélange avec des charges lourdes et des récipients plus grands, par exemple, les cultures cellulaires, les études de solvabilité et les procédures d’extraction. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. Le système d’agitation Accu-Drive offre un contrôle de la vitesse, une précision, une sécurité et une durabilité exceptionnelles ; le système surveille en permanence la vitesse d’agitation et maintient le point de consigne même sous des charges changeantes.