Imprimer
Agitateur rotatif multifonction à mouvement tridimensionnel, PS-M3D
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
PS-M3D
444-0353EA 982 EUR
444-0353
Agitateur rotatif multifonction à mouvement tridimensionnel, PS-M3D
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Le PS-M3D est un agitateur 3D à angle fixe et vitesse variable assurant de nombreuses fonctions de mélange dans un format compact. Ces applications incluent : immunoprécipitation, traitements de cultures tissulaires, coloration et décoloration de gels, coloration d'anticorps, lavages, hybridations et techniques de transferts. Le moteur pas à pas assure un mouvement de rotation régulé et reproductible sur toute la plage de vitesse. Les agitateurs PS-M3D assurent tous les mouvements nécessaires au mélange de particules de différentes tailles.
  • Multifonction : rotation, va-et-
En savoir plus