Imprimer
Barreaux d'agitation magnétiques, coniques
Fournisseur: COWIE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
001.1915 001.1920 001.1925 001.1930 001.1935 001.1940 001.1950 001.1960 001.1970 001.1980 001.1910 001.1945
442-9615EA 9.3 EUR
442-9615 442-9620 442-9625 442-9630 442-0066 442-9640 442-9650 442-9660 442-9670 442-9680 442-9610 442-0067
Barreaux d'agitation magnétiques, coniques
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, noyau magnétique Alnico V puissant. Surface lisse. Action d'agitation similaire aux anneaux de type ovale ou pivotant.
  • Très bonne résistance aux produits chimiques
  • Thermorésistants et adaptés aux températures basses et élevées (-200 à +280 °C)