Imprimer
Agitateur magnétique, MIX 1 XL
Fournisseur: 2MAG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
30201_UK 30201_CH 30201
442-0805EA 1110 EUR
442-0805 442-0804 442-0803
Agitateur magnétique, MIX 1 XL
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateur magnétique robuste avec boîtier hermétiquement fermé en acier inoxydable, idéal pour les milieux très visqueux. Intervalles de temps ajustables pour redémarrage automatique après 240 secondes maximum. Températures de fonctionnement jusqu'à 50 °C. Réglage de l'alimentation en quatre étapes.
  • Couplage magnétique très fort par aimants SmCo, pour la transmission de l'énergie magnétique sur de longues distances, pour les récipients à fond épais
  • Fonction SoftStart réglable pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation (20/30/
En savoir plus