Imprimer
Agitateur magnétique, cuvetteMIXdrive 1
Fournisseur: 2MAG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
40400 90100 90150 90140
442-0812EA 359 EUR
442-0812 442-0767 TMAG90150 TMAG90140
Agitateur magnétique, cuvetteMIXdrive 1
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Cet agitateur miniaturisée pour cuvettes est idéal pour une intégration dans le système, par exemple, un spectrophotomètre. Le boîtier en acier inoxydable scellé hermétiquement est étanche à l'eau, aux germes et aux poussières. Températures de fonctionnement jusqu'à 50 °C. Filetage M1.4 intégré à la base.
  • Entraînement à induction sans maintenance et sans usure
  • Mélange sans saccade
  • Submersible dans des bains-marie et bains d'huile
  • Adapté pour une utilisation dans des incubateurs à CO₂
Classe de protection: IP 68.
MIXcontrol eco (externalEn savoir plus