Imprimer
Blocs Heat-On
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
505-80067-00 505-80069-00 505-80071-00 505-80073-00 505-80075-00 505-81200-00 505-80067-01 505-80082-00 505-80080-00
442-0636EA 534 EUR
442-0636 442-0637 442-0638 442-0639 442-0640 442-0658 HEID505-80067-01 HEID505-80082-00 HEID505-80080-00
Blocs Heat-On
Chauffe-blocs Blocs pour bains
Moyen sûr, rapide et efficace de chauffer et d'agiter les flacons à fond rond de 10 ml à 5 litres, adapté pour une utilisation avec tous les types de plaques chauffantes de 145 mm Ø maximum. Les blocs Heat-On remplacent les bains d'huile et les chauffe-ballons sphériques. Fabriqués en aluminium solide, ils offrent un excellent transfert de chaleur, et évitent les points chauds et les déversements, pour des manipulations chimiques plus sûres. La conception unique des puits empêche les flacons de se fissurer tout en optimisant la surface de contact.
  • Faites des économies en
En savoir plus