Imprimer
Agitateurs magnétiques chauffants, grands modèles, CB302 et SB302
Fournisseur: Cole Parmer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
CB302
442-0334EA 0 EUR
442-0334
Agitateurs magnétiques chauffants, grands modèles, CB302 et SB302
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Le signal lumineux de chaleur clignote lorsque la température de la plaque dépasse +50 °C, même si la plaque est hors tension, à condition que l'appareil soit toujours branché sur le secteur. Un moteur et des aimants puissants assurent des vitesses d'agitation jusqu'à 1500 min⁻¹ de volumes jusqu'à 15 L. Le modèle SB302 possède une plaque robuste en alliage aluminium/silicium qui résiste aux chocs inhérents à une utilisation quotidienne. Les 600 W de l'appareil, ainsi que la bonne transmission thermique du matériau de la plaque, assurent un chauffage rapide et une répartition égale de laEn savoir plus