Imprimer
Agitateurs à tige, électroniques, EUROSTAR 20 digital, EUROSTAR 20 high speed digital et EUROSTAR 40 digital
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
4444002 4444003 4444000 4028602 4028603 4442003 4442000 4442002 4028600
441-0106EA 1270 EUR
441-0106 441-0107 441-0105 441-0314 441-0315 441-0333 441-0331 441-0332 441-0313
Agitateurs à tige, électroniques, EUROSTAR 20 digital, EUROSTAR 20 high speed digital et EUROSTAR 40 digital
Agitateurs Agitateurs à tige
Agitateurs de laboratoire conçus pour les tâches d'agitation simples impliquant des volumes pouvant atteindre 15 ou 25 L (EUROSTAR 20 digital et EUROSTAR 40 digital) ou pour les tâches d'agitation intensives requérant des volumes jusqu'à 20 L (EUROSTAR 20 high speed digital). La vitesse est réglée automatiquement grâce à la technologie à commande par microprocesseur (plage de vitesse : 0/30 - 2000 min⁻¹ ; ou 0/150 - 6000 pour le modèle à grande vitesse). Des circuits de sécurité assurent un arrêt automatique dans des conditions deEn savoir plus