Imprimer
Diméthylsulfoxyde, anhydre ≥99.8%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): DMSO
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
43998.K2 43998.M1
43998.K2EA 298 EUR
43998.K2 43998.M1
Diméthylsulfoxyde, anhydre ≥99.8%
Diméthylsulfoxyde
Purity: 99.8+% CAS No.: 67-68-5 Molecular Formula: (CH3)2SO Formula Weight: 78.13 Flash Point: 87°(189°F) Physical Form: Liquid Density: 1.101 Refractive Index: 1.4790 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Mild Melting Point: 18.4° Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 506008 Merck Reference: 14,3259 MDL No.: MFCD00002089
Formule: (CH₃)₂SO
Poids moléculaire: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 18.4 °C
Densité: 1.101
Point éclair: 87 °C (189 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Indice Merck: 14,3259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM