Imprimer

Polyéthylèneimine, sur billes de silice 20-40 mesh résine échangeuse d'anions

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Synonyme(s): Polyaziridine, Corcat, Polyethylenimine, Polymin P, Polyaziridine Mw 25000, Aziridine, PEI, Polyethylenimine (branched), Ethyleneimine Polymer, Poly(ethyleneimine)

43302.AB 43302.AK 43302.AD
43302.ABEA 48.1 EUR
43302.AB 43302.AK 43302.AD
Polyéthylèneimine, sur billes de silice 20-40 mesh résine échangeuse d'anions
Polyethyleneimine

CAS No.: 9002-98-6 Physical Form: Beads Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00084427


Applications: For the separation of nucleotide mixtures

Formule: (CH2CH2NH)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084427
Numéro CAS: 9002-98-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR