Imprimer
2-Naphthylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
431740500
431740500.EA 228 EUR
431740500.
2-Naphthylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
2-Naphthylmagnesium bromide
Formule: C₁₀H₇BrMg
Poids moléculaire: 231.37 g/mol
Densité: 0.948 g/cm³
Point éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319910
Numéro CAS: 21473-01-8
UN: 2924
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %