Imprimer
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 98.0-103.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Danger
Synonyme(s): Tosylchloramide sodique trihydraté
42374.22 42374.36
42374.22EA 60.9 EUR
42374.22 42374.36
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté 98.0-103.0% ACS
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Purity: 98.0-103.0% CAS No.: 7080-50-4 Molecular Formula: CH3C6H4SO2N(Cl)Na.3H2O Formula Weight: 281.69 (227.67anhy) Flash Point: 192°(377°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow Odour: Chlorine-like pH: 8-10 Melting Point: 167-170° Beilstein Reference: 3924168 Merck Reference: 14,2075 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00149066
Reagent for selective oxidation of methionine
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Poids moléculaire: 281.69 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 192 °C (377 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,2075