Imprimer
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
422381BEA 744 EUR
422381B
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
Produit par processus de choc thermique en utilisant du sodium caprylate comme stabilisateur avec d'autres traitements, y compris la dialyse et la désionisation.
  • faible taux d'endotoxines