Imprimer
Eau, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): Hydrogen oxide
4217.9020EA 0 EUR
4217.9020
Eau, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Eau
Formule: H₂O
Poids moléculaire: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Indice Merck: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ammonium (NH4) max. 0.3 ppm
Conductivity (µS/cm) max. 5
Conductivity at 20°C max. 5
Heavy Metals (as Pb) passes test
pH at 25°C 5.0 - 7.0
Residue after Evaporation max. 10 ppm
Substances Reducing KMnO4 passes test
Trace Impurities
Chloride (Cl) max. 1 ppm
Sulfate (SO4) passes test