Imprimer

Potassium chlorure, ultrapure Spectroscopy

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Attention

Synonyme(s): Chlorure de potassium

39795.22
39795.22EA 322 EUR
39795.22
Potassium chlorure, ultrapure Spectroscopy
Potassium chlorure

CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Powder Density: 1.984 Refractive Index: 1.490 Odour: Odourless Melting Point: 773° Boiling Point: 1500° subl. Merck Reference: 14,7621 MDL No.: MFCD00011360

Formule: KCl
Poids moléculaire: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1500 °C (subl.)
Point de fusion: 773
Densité: 1.984
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Indice Merck: 14,7621

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR