Imprimer
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide 97, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Attention
Synonyme(s): Octadecyl viologen dibromide
391506-5G
391506-5GEA 143 EUR
391506-5G
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide 97, Sigma-Aldrich®
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide
1,1'-Dioctadecyl-4,4'-bipyridinium dibromide,97% (Octadecyl viologen dibromide)
Formule: C₄₆H₈₂Br₂N₂
Poids moléculaire: 822.96 g/mol
Point de fusion: 210…220 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192099
Numéro CAS: 90179-58-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b0d4fb732eec9c2961a0efabe1128d21908f2c8&vid=e8b46c5ef54facb98b17af2418deac998a288cad&prid=web&clid=SAPDAM