Imprimer
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) acide libre, ULTROL®, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
Synonyme(s): HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
391338-1 391338-100 391338-25 391338-5 391338-500
391338-1EA 806 EUR
391338-1 391338-100 391338-25 391338-5 391338-500
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) acide libre, ULTROL®, Millipore®
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
Poids moléculaire: 238.31 g/mol
Point de fusion: 210…215 °C
Densité: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006158
Numéro CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Indice Merck: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM