Imprimer
VWR®, Films en polyester avec zones de marquage avec code couleur
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
391-1267EA 89.2 EUR
391-1267 391-1268 391-1269 391-1270 391-1271
VWR®, Films en polyester avec zones de marquage avec code couleur
Scellés Microplaque Sceaux
Identiques aux films en polyester ci-dessus, ces films comprennent également un point de couleur et une zone d'inscription blanche sur chaque attache d'extrémité pour permettre l'identification de la plaque. Lorsque le support est retiré, les extrémités adhèrent aux bords de la plaque et sont perforées de manière à pouvoir rester en place, même si la partie centrale du film est enlevée. Une attache d'extrémité à code couleur peut également être retirée et collée dans un carnet de notes de laboratoire, tandis que la seconde reste sur la plaque.
  • Choice of five colours for easy plate
En savoir plus