Imprimer
Flacons carrés Breed-Demeter, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
214813104
391-0690EA 35.9 EUR
391-0690
Flacons carrés Breed-Demeter, DURAN®
Flacons Flacons pour milieux de culture
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Pour la culture tissulaire et cellulaire.