Imprimer

VWR®, Films en polyester pour tests ELISA et incubateurs à usage général

Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

391-1279EA 64.7 EUR
391-1279 391-1250 391-1251 391-0620 391-0623
VWR®, Films en polyester pour tests ELISA et incubateurs à usage général
Scellés Microplaque Sceaux
Bien plus qu'un couvercle, ces films en polyester d'une épaisseur de 77,5 µm assurent une bonne étanchéité autour de chaque puits, minimisant ainsi l'évaporation, évitant les éclaboussures et la contamination entre les puits, et éliminant les effets « effets de bord » dans les tests ELISA sensibles. Les films en polyester peuvent également être utilisés avec plaques de culture tissulaire pour le stockage à court terme, les incubateurs et le confinement des déchets biologiques.

  • Plage de températures de fonctionnement entre –40 et +120 °C.
En savoir plus
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR